Få mere at vide
2-Methoxyethoxymethylchlorid, 94%
Artikelnummer. 11394424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394424 25 g 25g
11384424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01050.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3970-21-6 | C4H9ClO2 | 124,56 g/mol
2-Methoxyethoxymethylchlorid, anvendes som selektivt spaltet under aprotiske betingelser i nærværelse af en lang række OH-beskyttede reagenser. Det bruges som et OH-beskyttende reagens. Et eksempel på målmolekylet MEM Chloride er sidekæden af roxithromycin. Det bruges også til beskyttelse af OH-grupperne i serin og threonin under peptidsyntese. Nogle af de andre applikationer omfatter evnen til at koordinere til metaller, hvilket menes at accelerere spaltningen ved at Lewis syrer. MEM-etherens chelaterende evne gør den også nyttig som en stereodirigerende gruppe i organometalliske reaktioner, først bemærket i den stereokontrollerede tilsætning af a-methoxyvinyllithium til en carbonyl i syntesen af taxusin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxyethoxymethylchlorid, anvendes som selektivt spaltet under aprotiske forhold i nærværelse af en lang række OH-beskyttede reagenser. Det bruges som et OH-beskyttende reagens. Et eksempel på målmolekylet MEM Chloride er sidekæden af roxithromycin. Det bruges også til beskyttelse af OH-grupperne i serin og threonin under peptidsyntese. Nogle af de andre applikationer omfatter evnen til at koordinere til metaller, hvilket menes at accelerere spaltningen ved at Lewis syrer. MEM-etherens chelaterende evne gør den også nyttig som en stereodirigerende gruppe i organometalliske reaktioner, først bemærket i den stereokontrollerede tilsætning af ɑ-methoxyvinyllithium til en carbonyl i syntesen af taxusin.
Opløselighed Det hydrolyseres med vand
.
Noter
Fugt, varme, vandfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3970-21-6
Molekylær formel C4H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 124.56
MDL nummer MFCD00000888
InChI nøgle BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride
PubChem CID 77590
IUPAC navn 1-(chlormethoxy)-2-methoxyethan
SMIL COCCOCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethoxymethyl chloride
Tæthed 1.094
Kogepunkt 50 °C til 52 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 54 °C (129 °F)
Lineær formel CH3O(CH2)2OCH2Cl
Brydningsindeks 1.427
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1900576
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Den hydrolyserer med vand.
Formel vægt 124.57
Procent renhed 94%