Få mere at vide
2-Methoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30133634
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133634 250 mL
30132990 500 mL
30011743 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262435250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Synonym Ethanol, 2-methoxy- (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxy-2-methoxyethane, 2-Methoxy-1-ethanol, 2-Methoxyethanol, 2-Methoxyethyl alcohol, 3-Oxa-1-butanol, Amsco-Solv EE, Dowanol EM, Ektasolve EM, Ethylene glycol methyl ether, Ethylene glycol monomethyl ether, Glycol methyl ether, Glycol monomethyl ether, Hisolve MC, Methoxyethanol, Methoxyethylene glycol, Methoxyhydroxyethane, Methyl Cellosolve, Methyl glycol, Methyl oxitol, Monoethylene glycol methyl ether, Monomethylglycol, NSC 1258, Poly-Solv EM, β-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Formel vægt 76.0524