Få mere at vide
2-Methoxyethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol |
| Mængde | 500 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 76.0524 |