Få mere at vide
2-Methoxyethanol, spektrofotometrisk kvalitet, 99% min
Artikelnummer. 15421257
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15421257 4 x 1 L Hver
15401257 1 L 1 L
15411257 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15421257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 032444.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til mange forskellige formål såsom lakker, farvestoffer og harpikser. Det bruges også som et additiv i flyafisningsløsninger. I organometallisk kemi bruges det almindeligvis til syntese af Vaskas komplekse og beslægtede forbindelser såsom rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt -85 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.965 g/mL
pH 4 til 7
Kogepunkt 124 °C til 125 °C
Flammepunkt 46 °C (115 °F)
Lugt Karakteristik
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4025
Mængde 4 x 1 L
FN nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, glycerol, ether, acetone, DMF
Formel vægt 76.1
Procent renhed ≤99%
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske