Få mere at vide
2-methoxyethanol, spektrofotometrisk kvalitet, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401257
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401257 1 L 1 L
15421257 4 x 1 L Hver
15411257 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032444.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til mange forskellige formål såsom lakker, farvestoffer og harpikser. Det bruges også som et additiv i flyafisningsløsninger. I organometallisk kemi bruges det almindeligvis til syntese af Vaskas komplekse og beslægtede forbindelser såsom rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt -85°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.965 g/mL
pH 4 til 7
Kogepunkt 124°C to 125°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4025
Mængde 1 L
FN nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMF
Formel vægt 76.1
Procent renhed ≤99%
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske