Få mere at vide
2-Methoxyethanol, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™
Artikelnummer. 15601680 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
Artikelnummer. 15601680
Brand: Honeywell Research Chemicals 1854691L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as stabilizer,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt -85°C
Farve Colorless
Tæthed 0.965g/mL at 25°C
pH 4 to 7
Kogepunkt 124°C
Eksplosionsgrænse 0.245
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 548°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks n20/D 1.402(lit.)
Mængde 1 L
FN nummer UN1188
Beilstein 1731074
Formel vægt 76.09g/mol
Damptryk 6.17mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.0%
Grad ReagentPlus
Fysisk form Liquid