Få mere at vide
2-Methoxyethanol, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol |
| Tæthed | 0,966-0,968 g/ml ved 20 °C, 0,965 g/ml ved 25 °C |
| Eksplosionsgrænse | 0.245 |
| Flammepunkt | 40 °C (104 °F) |
| Tændingspunkt | 548 °F |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OH |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | UN1188 |
| Beilstein | 1731074 |
| Formel vægt | 76,09 g/mol |
| Vis mere |