Få mere at vide
2-Methoxyethanol, ACS, 99.3+%
Artikelnummer. 11328277
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328277 1 L 1 L
11318277 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031733.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
2-Methoxy ethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isning brændstoftilsætning i luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt °C to 85°C
Tæthed 0.965
Kogepunkt 124°C to 125°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Analyseprocentområde 99.3+%
Brydningsindeks 1.4025
Mængde 1 L
Beilstein 1731074
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMFMiscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formel vægt 76.1
Grad ACS
Fysisk form Væske