Få mere at vide
2-Methoxyethanol, ACS, 99,3+%
Beskrivelse
2-Methoxy ethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isning brændstoftilsætning i luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol |
| Smeltepunkt | °C til 85 °C |
| Tæthed | 0.965 |
| Kogepunkt | 124 °C til 125 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Analyseprocentområde | 99.3+% |
| Brydningsindeks | 1.4025 |
| Mængde | 250 mL |
| Beilstein | 1731074 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, alkohol, glycerol, ether, acetone, DMF Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone, kulbrinter, ketoner, glykoler og dimethylformamid. |
| Vis mere |