Få mere at vide
2-methoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438057
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11438057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17459.0D
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone, kulbrinter, ketoner, glykoler og dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer, baser, kobberlegeringer og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.965
pH 4 til 7
Kogepunkt 124°C to 125°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4025
Mængde 10,000 mL
FN nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formel vægt 76.1
Procent renhed 99%