Få mere at vide
2-methoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428057
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428057 2500 mL 2500ml
11418057 500 mL 500ml
11438057 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17459.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone, kulbrinter, ketoner, glykoler og dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer, baser, kobberlegeringer og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.965
Kogepunkt 124°C to 125°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4025
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formel vægt 76.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol