Få mere at vide
2-Methoxyethanol, 99%
Description
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløsningsmiddel til ninhydrinfarvereagens2-Methoxyethanol bruges som opløsningsmiddel til forskellige formål såsom lakker, farvestoffer, rengøringsmidler, epoxybelægning, maling, anti-isningsbrændstoftilsætning til luftfart og harpiks. Det er involveret i forberedelsen af Vaskas kompleks, dvs. trans-chlorcarbonylbis(triphenylphosphin)iridium(I) og rutheniumhydridchlorcarbonyltristriphenylphosphin. Ydermere anvendes det også til syntese af 2-aminothiazoler og Rho-associerede kinaseinhibitorer.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone, kulbrinter, ketoner, glykoler og dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer, baser, kobberlegeringer og kobber.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol |
| Smeltepunkt | -85 °C |
| Tæthed | 0.965 |
| pH | 4 til 7 |
| Kogepunkt | 124 °C til 125 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.4025 |
| Mængde | 500 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Methoxyethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol