Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -85.0°C |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 124.0°C |
| Flammepunkt | 38°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methoxyethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.