Få mere at vide
2-methoxyethanol, 99+%, ekstra tør, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793154 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10793154 1 L 1 L
13118633 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10793154 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396890010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Navn note Extra Dry
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -85.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 124.0°C
Flammepunkt 38°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.402
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 1.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske