Få mere at vide
2-Methoxyethanol, 99,5+%, til analyse
Artikelnummer. 10582945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582945 1 L Glasflaske 1 L
10418273 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10582945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    590.65 DKK / 1 L
    Spare 124.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-86-4
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00002867
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
Alkalinitet 0,0005 meq/g maks.
Surhed 0,001 meq/g maks.
Smeltepunkt -85,0 °C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 124,0 °C
Flammepunkt 38 °C
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.402
Mængde 1 L
Beilstein 01, 467
Merck Index 15, 6063
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Viskositet 1,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99.5+%
Grad Analyse
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxyethanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol