Få mere at vide
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457497
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16457497 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16457497 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113252
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Formel vægt 300.39
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism