Få mere at vide
2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, 98%
Artikelnummer. 11470044
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470044 25 g 25g
11460044 5 g 5g
11480044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57683-71-3 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57683-71-3
Molekylær formel C8H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 215.22
MDL nummer MFCD00009808
InChI nøgle VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-aminosulfonyl benzoate, 2-carbomethoxybenzenesulfonamide, 2-sulfamoylbenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl benzene sulfonamide, methyl o-sulphamoylbenzoate, benzoic acid, 2-aminosulfonyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-sulfamoyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonylphenylsulfonamide, 2-methoxycarbonylbenzenesulfonamide, 2-methoxycarbonyl benzenesulphonamide
PubChem CID 42546
ChEBI CHEBI:83512
IUPAC navn methyl-2-sulfamoylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Mængde 25 g
Formel vægt 215.23
Procent renhed 98%