Få mere at vide
2-Methoxybenzylamin, 98%
Artikelnummer. 10092110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10092110 10 mL Glasflaske 10ml
10397630 50 mL Glasflaske 50ml
10086343 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170540100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6850-57-3
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008110
InChI nøgle PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 231 °C til 233 °C
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1,5475 til 1,5495
Mængde 10 mL
Beilstein 13, 580
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.