Få mere at vide
2-methoxybenzylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367645
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367645 25 g 25g
11377645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02273.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-substituerede puriner. Det bruges også til fremstilling af GABAA-receptorligander som analgetiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-substituerede puriner. Det bruges også til fremstilling af GABAA-receptorligander som analgetiske midler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6850-57-3
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00008110
InChI nøgle PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=CC=C1CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzylamine
Tæthed 1.057
Kogepunkt 228°C to 229°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1100448
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%