Få mere at vide
2-Methoxybenzylalkohol, 99%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzyl alcohol |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 248 °C til 250 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5475 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2043673 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i ethanol. |
| Formel vægt | 138.17 |
| Procent renhed | 99% |