Få mere at vide
2-Methoxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11477886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477886 25 g 25g
11487886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14016.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-16-8
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00004611
InChI nøgle WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 69154
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzyl alcohol
Tæthed 1.12
Kogepunkt 248°C to 250°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5475
Mængde 25 g
Beilstein 2043673
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%