Få mere at vide
2-Methoxybenzophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzophenone |
| Smeltepunkt | 36 °C til 38 °C |
| Kogepunkt | 149 °C til 150 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1873339 |
| Formel vægt | 212.25 |
| Procent renhed | 98% |