Få mere at vide
2-Methoxybenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11440987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440987 1 g 1g
11450987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23376.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2553-04-0
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00017163
InChI nøgle CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 75702
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzophenone
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Kogepunkt 149°C to 150°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1873339
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%