Få mere at vide
2-Methoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11495613
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495613 500 g 500g
11485613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13513.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-75-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002431
InChI nøgle ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
IUPAC navn 2-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 509929
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%