Få mere at vide
2-Methoxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Anisaldehyde |
| CAS | 135-02-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-methoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |