Få mere at vide
2-Methoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2-Methoxybenzaldehyd er blevet brugt til at undersøge den acaricide aktivitet af Periloca sepiumolie og dens aktive komponent mod Tyrophagus. Det er også blevet brugt til at opnå gode enantioselektiviteter ved hjælp af Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via hydrogenbinding i asymmetrisk Henry-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methoxybenzaldehyd er blevet brugt til at undersøge den acaricide aktivitet af Periloca sepiumolie og dens aktive komponent mod Tyrophagus. Det er også blevet brugt til at opnå gode enantioselektiviteter ved hjælp af Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via hydrogenbinding i asymmetrisk Henry-reaktion.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 35 °C til 39 °C |
| Tæthed | 1.13 |
| Kogepunkt | 237 °C til 238 °C |
| Flammepunkt | 117 °C (242 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.561 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 606301 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |