Få mere at vide
2-Methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11439672
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439672 100 g 100g
11449672 500 g 500g
11459672 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439672 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10770.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.38 DKK
    349.65 DKK / 100g
    Spare 77.73 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
2-Methoxybenzaldehyd er blevet brugt til at undersøge den acaricide aktivitet af Periloca sepiumolie og dens aktive komponent mod Tyrophagus. Det er også blevet brugt til at opnå gode enantioselektiviteter ved hjælp af Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via hydrogenbinding i asymmetrisk Henry-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxybenzaldehyd er blevet brugt til at undersøge den acaricide aktivitet af Periloca sepiumolie og dens aktive komponent mod Tyrophagus. Det er også blevet brugt til at opnå gode enantioselektiviteter ved hjælp af Cu(OAc)(2)-bis(oxazoliner) via hydrogenbinding i asymmetrisk Henry-reaktion.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-02-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00003308
InChI nøgle PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
PubChem CID 8658
IUPAC navn 2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 35 °C til 39 °C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 237 °C til 238 °C
Flammepunkt 117 °C (242 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.561
Mængde 100 g
Beilstein 606301
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Anisaldehyde