Få mere at vide
2'-Methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11443914
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443914 100 g 100g
11433914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443914 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11929.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-74-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00008725
InChI nøgle DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methoxyacetophenone
Tæthed 1.09
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Brydningsindeks 1.5393
Mængde 100 g
Beilstein 1100602
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%