Få mere at vide
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Brydningsindeks | 1.483 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| IUPAC navn | 1-[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine |
| Formel vægt | 205.18 |
| Procent renhed | 97% |