Få mere at vide
2-methoxy-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457577
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457577 1 g 1g
15467577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35777.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16554-45-3
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.152
MDL nummer MFCD01930197
InChI nøgle NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
IUPAC navn 2-methoxy-6-nitroanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-6-nitroaniline
Smeltepunkt 73 °C til 78 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.