Få mere at vide
2-Methoxy-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11474340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474340 1 g 1g
11484340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25772.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 63071-03-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-Methoxy-6-methylpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxy-6-methylpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63071-03-4
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD04112507
InChI nøgle WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g
PubChem CID 5324773
IUPAC navn 2-methoxy-6-methylpyridin
SMIL CC1=NC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-6-methylpyridine
Tæthed 1.01
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Brydningsindeks 1.4995
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%