Få mere at vide
2-methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421280
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421280 5 g 5g
11411280 1 g 1g
11431280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26362.06
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som mellemprodukt i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4864-01-1
Molekylær formel C9H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 220.15
MDL nummer MFCD01862091
InChI nøgle NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13585909
IUPAC navn 2-methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 108°C to 111°C
Mængde 5 g
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 220.15
Procent renhed 97%