Få mere at vide
2-methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Smeltepunkt | 85 °C til 89 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 204.15 |
| Procent renhed | 98% |