Få mere at vide
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455397 5 g 5g
15445397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32652.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
In synthesis and evaluation of disubstituted N1- and N3-Imidazolidin-2-ones Acting as Potential Immunosuppressive Agents
Solubility
Slightly soluble.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503464-99-1
Molekylær formel C10H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.18
MDL nummer MFCD09832300
InChI nøgle FPJNPSGNLVIBBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxy-5-trifluoromethylphenyl ethanone, 1-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2'-methoxy-5'-trifluoromethyl acetophenone, ethanone, 1-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, 2-methoxy-5-trifluoromethyl acetophenone, 2'-methoxy-5'-trifluoromethyl-acetophenone, 1-acetyl-2-methoxy-5-trifluoromethyl benzene, 1-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 9942601
IUPAC navn 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble.
Formel vægt 218.17
Procent renhed 97%