Få mere at vide
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493377 5 g 5g
11322079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191604-88-3
Molekylær formel C9H7F3O4
Molekylvægt (g/mol) 236.146
MDL nummer MFCD01862055
InChI nøgle HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
PubChem CID 2775286
IUPAC navn 2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 236.15
Procent renhed 96%