Få mere at vide
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 63°C to 68°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 236.15 |
| Procent renhed | 96% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?