Få mere at vide
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11410118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410118 50 g 50g
11400118 10 g 10g
11420118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23698.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231,222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22117-85-7
Molekylær formel C8H9NO5S
Molekylvægt (g/mol) 231.222
MDL nummer MFCD00129997
InChI nøgle SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
PubChem CID 89601
IUPAC navn 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Mængde 50 g
Formel vægt 232.23
Procent renhed 97%