Få mere at vide
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid, 97%
Artikelnummer. p-7032776
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15497317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34386.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51073-04-2 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51073-04-2
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.17
MDL nummer MFCD02664832
InChI nøgle TZQZNDOEOCOJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3519298
IUPAC navn 2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
SMIL COC1=C(CC(O)=O)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Smeltepunkt 153°C to 155°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.17
Procent renhed 97%