Få mere at vide
2-Methoxy-5-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10254834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10254834 25 g 25g
10113404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397540250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 636-93-1
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00015561
InChI nøgle KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC navn 2-methoxy-5-nitrophenol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-nitrophenol
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (0.8 mmHg)
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3OC6H3(NO2)OH
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 169.14
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-5-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.