Få mere at vide
2-Methoxy-5-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045740
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11392637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11822.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-93-1
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.136
MDL nummer MFCD00015561
InChI nøgle KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC navn 2-methoxy-5-nitrophenol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-nitrophenol
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 2047074
Formel vægt 169.14
Procent renhed 98%