Få mere at vide
2-Methoxy-5-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392637
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392637 10 g 10g
11302647 50 g 50g
11312647 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11822.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-93-1
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.136
MDL nummer MFCD00015561
InChI nøgle KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC navn 2-methoxy-5-nitrophenol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-nitrophenol
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 2047074
Formel vægt 169.14
Procent renhed 98%