Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357536 5 g 5g
11347536 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11085.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190774-56-2
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00041083
InChI nøgle CYKFAZDMLSXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrv, 2-methoxy-5-methylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, #, benzene, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 601672
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.146
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.63
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 6919550
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 179.24
Procent renhed 99%