Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387901 5 g Glass bottle 5g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10387901 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 333020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate
Navn note 97%
CAS 190774-56-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 130°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H9NOS
Brydningsindeks 1.6290 to 1.631
MDL nummer MFCD00041083
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.14
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrv, 2-methoxy-5-methylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, #, benzene, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle CYKFAZDMLSXWKZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=S
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 179.2
PubChem CID 601672
Formel vægt 179.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .