Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11372847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372847 5 g 5g
11362847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16001.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59741-04-7 | C9H9NO2 | 163,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59741-04-7
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00013869
InChI nøgle IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
IUPAC navn 2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Tæthed 1.112
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 3604599
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 163.18
Procent renhed 97%