Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylaniline, 95%
Artikelnummer. 10711175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711175 500 g Glass bottle 500g
10594281 5 g Glass bottle 5g
10183051 25 g Glass bottle 25g
10390114 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10711175 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332085000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-71-8 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-71-8
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00007815
InChI nøgle WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
PubChem CID 8445
ChEBI CHEBI:82307
IUPAC navn 2-methoxy-5-methylaniline
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49.0°C to 55.0°C
Farve Brown to Black
Tæthed 111g/mL
Kogepunkt 235.0°C
Flammepunkt 111°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H3(CH3)NH2
Mængde 500 g
Beilstein 13, II, 338
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 137.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Chunks