Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylaniline, 95%
Artikelnummer. 10711175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Product Code. 10711175
Brand: Thermo Scientific Acros 332085000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 120-71-8 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-71-8
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00007815
InChI nøgle WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
PubChem CID 8445
ChEBI CHEBI:82307
IUPAC navn 2-methoxy-5-methylaniline
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49.0°C to 55.0°C
Farve Brown to Black
Tæthed 111g/mL
Kogepunkt 235.0°C
Flammepunkt 111°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H3(CH3)NH2
Mængde 500 g
Beilstein 13, II, 338
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 137.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt