Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. p-7045833
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11308645
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12150.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210.207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190774-55-1
Molekylær formel C8H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 210.207
MDL nummer MFCD00041379
InChI nøgle NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 6924925
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%