Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11318645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318645 5 g 5g
11308645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12150.06
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210,207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190774-55-1
Molekylær formel C8H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 210.207
MDL nummer MFCD00041379
InChI nøgle NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 107 °C til 109 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 6924925
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%