Få mere at vide
2-methoxy-4-nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11915641 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
5g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11915641 5 g Glasflaske 5g
1 options
Product Code. 11915641 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 440220050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
CAS 101084-96-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179 °C til 181 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6N2O3
Mængde 5 g
Synonym 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
InChI nøgle MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 178.15
PubChem CID 291867
Formel vægt 178.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.