Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7029877
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27391.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101084-96-2
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.147
MDL nummer MFCD02093781
InChI nøgle MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
PubChem CID 291867
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrobenzonitril
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 178.15
Procent renhed 98%