Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11437206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437206 1 g 1g
11447206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25523.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 2597-56-0 | C8H7NO5 | 197,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2597-56-0
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.15
MDL nummer MFCD00216573
InChI nøgle KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-anisic acid, 4-nitro-2-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 1464, 2-carboxy-5-nitroanisole, 2-methoxy-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-2-methoxybenzoicacid, pubchem4977, acmc-20a5eb
PubChem CID 75776
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrobenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 1 g
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%